AmberChrom™ hydrogen form 50W X8 16-50 mesh, stark azide, Supelco®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
44504-100G
SIAL44504-100GEA 299 EUR InStock
SIAL44504-100G
AmberChrom™ hydrogen form 50W X8 16-50 mesh, stark azide, Supelco®
AmberChrom™ hydrogen form
MDL Number: MFCD00132722
CAS-Nummer: 69011-22-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge