Eisen(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ100
450944-10G 450944-50G
SIAL450944-10GEA 152 EUR InStock
SIAL450944-10G SIAL450944-50G
Eisen(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)chlorid
Formel: Cl₂Fe
MW: 126.75 g/mol
Siedepunkt: 2023
Melting Pt: 674
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011004
CAS-Nummer: 7758-94-3
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04091
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge