Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-(4-Hydroxyphenyl)-7-chromanol ≥99,0% (durch TLC), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

45405-1MG 45405-5MG
SIAL45405-1MGEA 482 EUR InStock
SIAL45405-1MG SIAL45405-5MG
3-(4-Hydroxyphenyl)-7-chromanol ≥99,0% (durch TLC), Sigma-Aldrich®
(+/-)-Equol
Metabolite of daidzein. Weak estrogenic agonist, and competitive inhibitor of 17β-estradiol at the estradiol receptor.


Formel: C₁₅H₁₄O₃
MDL Number: MFCD00016662
CAS-Nummer: 94105-90-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge