Tricyclohexylphosphin 20% in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
455164-100G
SIAL455164-100GEA 104 EUR InStock
SIAL455164-100G
Tricyclohexylphosphin 20% in Toluol, Sigma-Aldrich®
Tricyclohexylphosphine
Formel: C₁₈H₃₃P
MDL Number: MFCD00003853
CAS-Nummer: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge