Hexachloroiridium(IV)säure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
455962-1G
SIAL455962-1GEA 271 EUR InStock
SIAL455962-1G
Hexachloroiridium(IV)säure, Sigma-Aldrich®
Hexachloroiridic(IV) acid hydrate
Formel: H₂Cl₆Ir·xH₂O
MDL Number: MFCD00149906
CAS-Nummer: 110802-84-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge