Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

463035-24L
SIAL463035-24LEA 0 EUR InStock
SIAL463035-24L
Methan, Sigma-Aldrich®
Methan


Formel: CH₄
Siedepunkt: –161,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –182,5 °C
Dichte: 0,717 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –221 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 74-82-8
EINECS: 200-812-7
UN: 1971
ADR: 2,
Merck Index: 12,06019
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge