Methyl-4-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
463485-25ML
SIAL463485-25MLEA 53.8 EUR InStock
SIAL463485-25ML
Methyl-4-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-piperidincarboxylat
Formel: C₇H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD00190578
CAS-Nummer: 2971-79-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge