(Cyanmethyl)triphenylphosphoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
464937-25G
SIAL464937-25GEA 111 EUR InStock
SIAL464937-25G
(Cyanmethyl)triphenylphosphoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride
Formel: C₂₀H₁₇ClNP
MDL Number: MFCD00031672
CAS-Nummer: 4336-70-3
EINECS: 224-383-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge