1-Fluor-2-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
467006-1G
SIAL467006-1GEA 33.6 EUR InStock
SIAL467006-1G
1-Fluor-2-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Fluor-2-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅F
MW: 120.13 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00799540
CAS-Nummer: 766-49-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge