(R)-(+)-2-Bromisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
468347-5G
SIAL468347-5GEA 33.4 EUR InStock
SIAL468347-5G
(R)-(+)-2-Bromisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2-Bromisovaleriansäure
Formel: C₅H₉BrO₂
MDL Number: MFCD00210113
CAS-Nummer: 76792-22-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge