6-Hydroxy-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
469157-5G
SIAL469157-5GEA 71.8 EUR InStock
SIAL469157-5G
6-Hydroxy-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₃
MW: 188.18 g/mol
MDL Number: MFCD00060070
CAS-Nummer: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge