Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Magnesium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ200

474754-25G 474754-5G
SIAL474754-25GEA 941 EUR InStock
SIAL474754-25G SIAL474754-5G
Magnesium, Sigma-Aldrich®
Magnesium


Formel: Mg
MW: 24.3 g/mol
Siedepunkt: 1107
Melting Pt: 651
Dichte: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge