3,4'-Diaminodiphenylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
476307-10G
SIAL476307-10GEA 118 EUR InStock
SIAL476307-10G
3,4'-Diaminodiphenylether, Sigma-Aldrich®
3,4'-Diaminodiphenylether
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
MDL Number: MFCD00036097
CAS-Nummer: 2657-87-6
EINECS: 220-190-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge