3,5-Dimethoxyphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
478164-2G
SIAL478164-2GEA 147 EUR InStock
SIAL478164-2G
3,5-Dimethoxyphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxyphenylisocyanat
Formel: C₉H₉NO₃
MW: 179.18 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 54132-76-2
UN: 3335
ADR: 9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge