Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinc citrate dihydrate ≥97%, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

480762-100G
SIAL480762-100GEA 34.1 EUR InStock
SIAL480762-100G
Zinc citrate dihydrate ≥97%, Pulver, Sigma-Aldrich®
Zinc citrate dihydrate
Synonyms: Citric acid zinc salt, Zinc citrate tribasic dihydrate.


Formel: C₁₂H₁₄O₁₆Zn₃
MDL Number: MFCD00150587
CAS-Nummer: 5990-32-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) White to Off-White
Appearance (Form) Powder
Complexiometric EDTA (Zn) 31,0 - 33,3%
ICP major component Confirms zinc component
Assay 97%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge