1,4-Bis(dimethylsilyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
483192-5ML
SIAL483192-5MLEA 190 EUR InStock
SIAL483192-5ML
1,4-Bis(dimethylsilyl)benzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(dimethylsilyl)benzol
Formel: C₁₀H₁₈Si₂
MDL Number: MFCD00039790
CAS-Nummer: 2488-01-9
EINECS: 219-638-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge