Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethylsilane [(C₂H₅)₃Si-D] (97% D), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

489158-500MG
SIAL489158-500MGEA 317 EUR InStock
SIAL489158-500MG
Triethylsilane [(C₂H₅)₃Si-D] (97% D), Sigma-Aldrich®
Triethylsilane [(C₂H₅)₃Si-²H]


Formel: (C₂H₅)₃SiD
Siedepunkt: 107 °C (Lit.)
Dichte: 0,737 g/ml (25 °C) (Lit.)
MDL Number: MFCD01863535
CAS-Nummer: 1631-33-0
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% (CP)
Isotopic purity 97 atom% D
Refractive index n20/D 1,4117 (Lit.)
Mass shift M+1

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge