Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lithium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

499811-100G 499811-25G
SIAL499811-100GEA 266 EUR InStock
SIAL499811-100G SIAL499811-25G
Lithium, Sigma-Aldrich®
Lithium


Formel: Li
MW: 6.94 g/mol
Siedepunkt: 1317
Melting Pt: 179
Dichte: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134051
CAS-Nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge