di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
50020-500G
SIAL50020-500GEA 570 EUR InStock
SIAL50020-500G
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
Formel: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
MW: 306.11 g/mol
MDL Number: MFCD00002135
CAS-Nummer: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge