Trihexyl(tetradecyl)phosphoniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
50971-50G-F 50971-5G-F
SIAL50971-50G-FEA 260 EUR InStock
SIAL50971-50G-F SIAL50971-5G-F
Trihexyl(tetradecyl)phosphoniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Trihexyl(tetradecyl)phosphoniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel: C₃₄H₆₈F₆NO₄PS₂
MW: 764.00 g/mol
MDL Number: MFCD04117695
CAS-Nummer: 460092-03-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge