Natrium-2-ethylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
511692-1KG
SIAL511692-1KGEA 164 EUR InStock
SIAL511692-1KG
Natrium-2-ethylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Natrium-2-ethylhexanoat
Formel: C₈H₁₅NaO₂
MDL Number: MFCD00014007
CAS-Nummer: 19766-89-3
EINECS: 243-283-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge