4-Brom-2-iodanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
523267-5G
SIAL523267-5GEA 85.4 EUR InStock
SIAL523267-5G
4-Brom-2-iodanilin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-iodanilin
Formel: C₆H₅BrIN
MW: 297.92 g/mol
MDL Number: MFCD02093764
CAS-Nummer: 66416-72-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge