5-Iodsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
524328-1G
SIAL524328-1GEA 76.1 EUR InStock
SIAL524328-1G
5-Iodsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Iodsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅IO₂
MDL Number: MFCD00723501
CAS-Nummer: 1761-62-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge