Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydroxyethylcellulose ethoxylate, quaternized, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

525944-50G
SIAL525944-50GEA 132 EUR InStock
SIAL525944-50G
Hydroxyethylcellulose ethoxylate, quaternized, Sigma-Aldrich®
Hydroxyethylcellulose ethoxylate, quaternized


Melting Pt: 290 °C (Lit.)
MDL Number: MFCD01771473
CAS-Nummer: 68610-92-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Carbon -%
Nitrogen 1.5 - 2.2%
Volatiles ≤6.0%
Residue on Ignition (Ash) ≤3.0%
Particle Size (-20 Mesh) ≥95.0
Viscosity (C = 2%; Water) 300 - 500 cps

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge