Acetaldehyd-[13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
531227-1G
SIAL531227-1GEA 1330 EUR InStock
SIAL531227-1G
Acetaldehyd-[13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetaldehyd-[13C2]
Formel: C₂H₄O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00143529
CAS-Nummer: 1632-98-0
UN: 1089
ADR: 3,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge