Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
531634-1G
SIAL531634-1GEA 68.1 EUR InStock
SIAL531634-1G
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat
Formel: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
MDL Number: MFCD03703393
CAS-Nummer: 15656-28-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge