1-Butyl-3-methylimidazoliummethylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
53177-100G-F
SIAL53177-100G-FEA 200 EUR InStock
SIAL53177-100G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliummethylsulfat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate
Formel: C₉H₁₈N₂O₄S
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD03095437
CAS-Nummer: 401788-98-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge