1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
535990-5G
SIAL535990-5GEA 58.2 EUR InStock
SIAL535990-5G
1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
MDL Number: MFCD00042411
CAS-Nummer: 103962-05-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge