5-Amino-2-mercaptobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
536067-25G
SIAL536067-25GEA 74.8 EUR InStock
SIAL536067-25G
5-Amino-2-mercaptobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
Formel: C₇H₇N₃S
MDL Number: MFCD00022671
CAS-Nummer: 2818-66-8
EINECS: 220-574-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge