Biphenyl-4-sulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
536938-5G
SIAL536938-5GEA 47.6 EUR InStock
SIAL536938-5G
Biphenyl-4-sulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Biphenyl-4-sulfonylchlorid
Formel: C₁₂H₉ClO₂S
MDL Number: MFCD00078658
CAS-Nummer: 1623-93-4
EINECS: 216-609-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge