Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hyaluronic acid sodium salt (aus Streptococcus equi), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


53747-10G 53747-1G
SIAL53747-10GEA 454 EUR InStock
SIAL53747-10G SIAL53747-1G
Hyaluronic acid sodium salt (aus Streptococcus equi), Sigma-Aldrich®
Hyaluronic acid sodium salt
Hyaluronic acid sodium salt is isolated from Streptococcus equi. Used to study formulations of non-animal gels potentially useful for procedures such as soft tissue augmentation.

mol wt ~1.5-1.8 x 10E6 Da
impurities ≤1% protein
solubility H2O: 5 mg/mL, clear, colorless
storage temp. −20°C


Formel: (C₁₄H₂₁NaNO₁₁)n
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00875848
CAS-Nummer: 9067-32-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Impurities (protein) ≤1%
Solubility in H₂O 5 mg/ml, clear colourless
Storage temperature −20 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge