Propyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
539317-25ML
SIAL539317-25MLEA 0 EUR InStock
SIAL539317-25ML
Propyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Propyltriethoxysilan
Formel: C₉H₂₂O₃Si
MDL Number: MFCD00026756
CAS-Nummer: 2550-02-9
EINECS: 219-842-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge