(R)-(-)-1,2-Propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540242-25G 540242-5G
SIAL540242-25GEA 123 EUR InStock
SIAL540242-25G SIAL540242-5G
(R)-(-)-1,2-Propandiol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1,2-Propandiol
Formel: C₃H₈O₂
MDL Number: MFCD00066248
CAS-Nummer: 4254-14-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge