Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]lanthan(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
547778-1G
SIAL547778-1GEA 137 EUR InStock
SIAL547778-1G
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]lanthan(III), Sigma-Aldrich®
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]lanthan(III)
Formel: C₁₈H₅₄LaN₃Si₆
MDL Number: MFCD00271009
CAS-Nummer: 175923-07-6
UN: 3396
ADR: 4.3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge