2,5-Difluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
553875-1G
SIAL553875-1GEA 22.8 EUR InStock
SIAL553875-1G
2,5-Difluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
2,5-Difluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
MDL Number: MFCD00798115
CAS-Nummer: 120022-63-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge