1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
555088-1G
SIAL555088-1GEA 167 EUR InStock
SIAL555088-1G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen, Sigma-Aldrich®
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen
Formel: C₃₄H₂₈FeP₂
MDL Number: MFCD00001422
CAS-Nummer: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge