2,6-Dinitro-4-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
559520-5G
SIAL559520-5GEA 82.2 EUR InStock
SIAL559520-5G
2,6-Dinitro-4-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dinitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄F₃N₃O₄
MDL Number: MFCD00024260
CAS-Nummer: 445-66-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge