Siliciumcarbid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MQ100
594911-100G 594911-250G
SIAL594911-100GEA 338 EUR InStock
SIAL594911-100G SIAL594911-250G
Siliciumcarbid, Sigma-Aldrich®
Siliciumcarbid
Formel: SiC
MW: 40.1 g/mol
Melting Pt: 2700
Dichte: 3.22 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00049531
CAS-Nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge