Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat 99,0-103,0% (RT), purum p.a., Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

60063-1KG 60063-250G
SIAL60063-1KGEA 605 EUR InStock
SIAL60063-1KG SIAL60063-250G
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat 99,0-103,0% (RT), purum p.a., Sigma-Aldrich®
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat


Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167056
CAS-Nummer: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge