Kaliumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60080-100G 60080-25G
SIAL60080-100GEA 85.4 EUR InStock
SIAL60080-100G SIAL60080-25G
Kaliumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrahydroborat
Formel: H₄BK
MW: 53.94 g/mol
Melting Pt: 500
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011396
CAS-Nummer: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge