Schweres Magnesiumkarbonat basic, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
63032-1KG-F
SIAL63032-1KG-FEA 58.2 EUR InStock
SIAL63032-1KG-F
Schweres Magnesiumkarbonat basic, Sigma-Aldrich®
Schweres Magnesiumkarbonat
Formel: CH₂Mg₂O₅
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011107
CAS-Nummer: 39409-82-0
EINECS: 235-192-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge