2,2,6,6-Tetrakis(hydroxymethyl)cyclohexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
632082-5G
SIAL632082-5GEA 73.4 EUR InStock
SIAL632082-5G
2,2,6,6-Tetrakis(hydroxymethyl)cyclohexanol, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetrakis(hydroxymethyl)cyclohexanol
Formel: C₁₀H₂₀O₅
CAS-Nummer: 5416-55-7
EINECS: 226-511-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge