2-Bromnicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
632465-5G
SIAL632465-5GEA 45.4 EUR InStock
SIAL632465-5G
2-Bromnicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
MDL Number: MFCD01646068
CAS-Nummer: 35905-85-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge