DL-Methioninsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
64410-5G
SIAL64410-5GEA 216 EUR InStock
SIAL64410-5G
DL-Methioninsulfon, Sigma-Aldrich®
DL-Methioninsulfon
Formel: C₅H₁₁NO₄S
MW: 181.21 g/mol
MDL Number: MFCD00025079
CAS-Nummer: 820-10-0
EINECS: 212-466-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge