Indol-4-carbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
645532-1G 645532-5G
SIAL645532-1GEA 38.2 EUR InStock
SIAL645532-1G SIAL645532-5G
Indol-4-carbonitril, Sigma-Aldrich®
Indol-4-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
MW: 142.16 g/mol
MDL Number: MFCD00152045
CAS-Nummer: 16136-52-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge