4-(2-Thienyl)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654558-1G
SIAL654558-1GEA 104 EUR InStock
SIAL654558-1G
4-(2-Thienyl)anilin, Sigma-Aldrich®
4-(2-Thienyl)anilin
Formel: C₁₀H₉NS
MDL Number: MFCD01224064
CAS-Nummer: 70010-48-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge