Methyl-4-amino-3-brombenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
655910-5G
SIAL655910-5GEA 84.5 EUR InStock
SIAL655910-5G
Methyl-4-amino-3-brombenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-amino-3-brombenzoat
Formel: C₈H₈BrNO₂
MDL Number: MFCD01861385
CAS-Nummer: 106896-49-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge