5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
658448-25G
SIAL658448-25GEA 126 EUR InStock
SIAL658448-25G
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Formel: C₅H₃BrN₂O₃
MDL Number: MFCD00023473
CAS-Nummer: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge