Hafniumtetrakis(dimethylazanid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
666610-25G
SIAL666610-25GEA 1290 EUR InStock
SIAL666610-25G
Hafniumtetrakis(dimethylazanid), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(dimethylamino)hafnium(IV)
Formel: C₈H₂₄HfN₄
MDL Number: MFCD01862473
CAS-Nummer: 19782-68-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge