4-Nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
673854-1G 673854-5G
SIAL673854-1GEA 78.4 EUR InStock
SIAL673854-1G SIAL673854-5G
4-Nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
MDL Number: MFCD00161360
CAS-Nummer: 24067-17-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge